5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
1-((2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-5-iodopyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Idoxuridine, (+)-5-Iodo-2'-deoxyuridine
A11542.03
A11542.06
A11542.03EA
76.61
EUR
A11542.03
A11542.06
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine) ≥98%
5-Iodo-2'-deoxyuridine (Idoxuridine)
Purity: 98%
CAS No.: 54-42-2
Molecular Formula: C9H11IN2O5
Formula Weight: 354.10
Odour: Odourless
Melting Point: ca 190° dec.
Beilstein Reference: 30397
Merck Reference: 14,4891
MDL No.: MFCD00134656
Vzorec:
C₉H₁₁IN₂O₅ Teplota tavenia: ∼ 190 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00134656 Číslo CAS: 54-42-2 EINECS: 200-207-8 Merck Index: 14,4891 |