Tlačiť
Uridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
M-Clarity™ quality level = MQ200
U3003-50G U3003-5G
SIALU3003-50GEA 469.72 EUR
SIALU3003-50G SIALU3003-5G
Uridine, Sigma-Aldrich®
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006526
Číslo CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5