Tlačiť
Uridine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
A15227.06 A15227.14 A15227.22
A15227.06EA 53.75 EUR
A15227.06 A15227.14 A15227.22
Uridine ≥99%
Uridine
Purity: 99% CAS No.: 58-96-8 Molecular Formula: C9H12N2O6 Formula Weight: 244.20 Melting Point: 166-169° Beilstein Reference: 754904 Merck Reference: 14,9877 Optical Rotation: +9.5° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00006526
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
Teplota tavenia: 166…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006526
Číslo CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
Merck Index: 14,9877