Tlačiť
Uridine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
140770250 140771000 140770010 140775000
ACRO140770250EA 280.39 EUR
ACRO140770250 ACRO140771000 ACRO140770010 ACRO140775000
Uridine 99%
Uridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₆
Teplota tavenia: 162…170 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00006526
Číslo CAS: 58-96-8
EINECS: 200-407-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 162 to 170 °C
Loss on drying ≤1 % (105 °C, 2 hrs)
Sulfated ash ≤0.1 %
HPLC ≥98.5 %
UV spectrophotometry molar absorptivity 10100 +/- 2%, on dry basis
UV transmittance ≥95 % (c=1, H2O, 430 nm) 1 cm cell
Ratio of Absorbances 0.34 to 0.38 (A280/A260)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm