Tlačiť
Cytidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
C4654-1G C4654-50G C4654-5G
SIALC4654-1GEA 44.12 EUR
SIALC4654-1G SIALC4654-50G SIALC4654-5G
Cytidine, Sigma-Aldrich®
Cytidine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006545
Číslo CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9