Tlačiť
Cytidine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
C122106-10G C122106-1G
SIALC122106-10GEA 98.68 EUR
SIALC122106-10G SIALC122106-1G
Cytidine, Sigma-Aldrich®
Cytidine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006545
Číslo CAS: 65-46-3
EINECS: 200-610-9