Cytidine ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
4-Amino-1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidin-2(1H)-one
A10261.09
A10261.18
A10261.30
A10261.09EA
79.42
EUR
A10261.09
A10261.18
A10261.30
Cytidine ≥99%
Cytidine
Purity: 99%
CAS No.: 65-46-3
Molecular Formula: C9H13N3O5
Formula Weight: 243.22
Melting Point: ca 215° dec.
Beilstein Reference: 89173
Merck Reference: 14,2786
Optical Rotation: +29° (c=9 in water)
MDL No.: MFCD00006545
Vzorec:
C₉H₁₃N₃O₅ Teplota tavenia: ∼ 215 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00006545 Číslo CAS: 65-46-3 EINECS: 200-610-9 Merck Index: 14,2786 |