Tlačiť
Guanosine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
G6264-1G G6264-25G G6264-5G
SIALG6264-1GEA 30.41 EUR
SIALG6264-1G SIALG6264-25G SIALG6264-5G
Guanosine, Sigma-Aldrich®
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010182
Číslo CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8