Guanosine ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
A11328.18
A11328.14
A11328.22
A11328.30
A11328.18EA
131.97
EUR
A11328.18
A11328.14
A11328.22
A11328.30
Guanosine ≥98%
Guanosine
Purity: 98+%
CAS No.: 118-00-3
Molecular Formula: C10H13N5O5
Formula Weight: 283.24
Melting Point: ca 250° dec.
Beilstein Reference: 625911
Merck Reference: 14,4566
Optical Rotation: -72° (c=1.5 in 0.1N NaOH)
MDL No.: MFCD00010182
Vzorec:
C₁₀H₁₃N₅O₅ Teplota tavenia: ∼ 250 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010182 Číslo CAS: 118-00-3 EINECS: 204-227-8 Merck Index: 14,4566 |