Tlačiť
Guanosine 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-9-((2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)-3H-purin-6(9H)-one
411130250 411131000 411135000
ACRO411130250EA 97.87 EUR
ACRO411130250 ACRO411131000 ACRO411135000
Guanosine 99%
Guanosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₅
Teplota tavenia: 250 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010182
Číslo CAS: 118-00-3
EINECS: 204-227-8
OSN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (On dry substance)
Specific optical rotation -9.5° to -12.5° (20°C, 589 nm) (c=1, methanol)