Tlačiť
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
A8456-25MG A8456-100MG A8456-500MG
SIALA8456-25MGEA 77.42 EUR
SIALA8456-25MG SIALA8456-100MG SIALA8456-500MG
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Sigma-Aldrich®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132962
Číslo CAS: 30827-99-7
OSN: 3261
ADR: 8,II