Tlačiť
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Supelco®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
76307-100MGEA 166.47 EUR
76307-100MG 76307-500MG 76307-1G
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride), Supelco®
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00132962
Číslo CAS: 30827-99-7
OSN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=846460b7a7e9c74a0f0745dd3b3362950490e0ae&vid=9550947342b3fd3e935d9ef8f10b1d6a48956bb7&prid=web&clid=SAPDAM