Tlačiť
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
328110500 328110010
ACRO328110500EA 82.23 EUR
ACRO328110500 ACRO328110010
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride) 98%
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Teplota tavenia: 175…177 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00132962
Číslo CAS: 30827-99-7
OSN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %