Tlačiť
3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4,4-Dimethyldihydro-2H-pyran-2,6(3H)-dione
B25286.06 B25286.14
B25286.06EA 50.54 EUR
B25286.06 B25286.14
3,3-Dimethylglutaric anhydride ≥97%
3,3-Dimethylglutaric anhydride
Purity: 97% CAS No.: 4160-82-1 Molecular Formula: C7H10O3 Formula Weight: 142.15 Melting Point: 122-126° Boiling Point: 181°/25mm MDL No.: MFCD00006684
Vzorec: C₇H₁₀O₃
Mw: 142.15 g/mol
Teplota varu: 181 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 122…126 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006684
Číslo CAS: 4160-82-1
EINECS: 223-998-1