Tlačiť
3-Methylglutaric anhydride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
126870250 126870050
ACRO126870250EA 239.07 EUR
ACRO126870250 ACRO126870050
3-Methylglutaric anhydride 97%
3-Methylglutaric anhydride
Vzorec: C₆H₈O₃
Teplota varu: 180…182 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 40…45 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006683
Číslo CAS: 4166-53-4
EINECS: 224-020-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
Assay ≥96.0 %