Tlačiť
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-(N,N-Dimethylmyristylammonio)propanesulphonate, Tetradecyldimethyl(3-sulphopropyl)ammonium Hydroxide Inner Salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
T7763-25G T7763-5G
SIALT7763-25GEA 661.73 EUR
SIALT7763-25G SIALT7763-5G
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14), Sigma-Aldrich®
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Mw: 363.5988 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036910
Číslo CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9