Tlačiť
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Dodávateľ: G Bioscienes
DG058 DG059
DG058EA 166.06 EUR
DG058 DG059
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
N-Tetradecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate (sulphobetaine-14, SB-14)
Vzorec: C₁₉H₄₁NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036910
Číslo CAS: 14933-09-6
EINECS: 239-003-9