Tlačiť
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonymá: sulphobetaine-12, 3-(Dodecyldimethylammonio)propane-1-sulphonate, N-Dodecyl-n,n-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate
DG056 DG057
DG056EA 166.06 EUR
DG056 DG057
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
N-Dodecyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-12, SB-12)
Vzorec: C₁₇H₃₇NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036909
Číslo CAS: 14933-08-5
EINECS: 239-002-3
OSN: 3261
ADR: 8,II