Tlačiť
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 3-[Dec-1-yl(dimethyl)ammonio]propane-1-sulphonate, 3-(Decyldimethylazaniumyl)propane-1-sulphonate
M-Clarity™ quality level = MQ200
D4266-25G D4266-5G
SIALD4266-25GEA 814.68 EUR
SIALD4266-25G SIALD4266-5G
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10), Sigma-Aldrich®
N-Decyl-N,N-dimethyl-3-ammonio-1-propanesulphonate(sulphobetaine-10, SB-10)
Vzorec: C₁₅H₃₃NO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036908
Číslo CAS: 15163-36-7