Tlačiť
Betaine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
B3501-100G B3501-1KG B3501-250G
SIALB3501-100GEA 58.88 EUR
SIALB3501-100G SIALB3501-1KG SIALB3501-250G
Betaine hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Betaine hydrochloride
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Mw: 153.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011903
Číslo CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1