Betaine hydrochloride 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A16122.0B
A16122.30
A16122.0BEA
138.99
EUR
A16122.0B
A16122.30
Betaine hydrochloride 99
Betaine hydrochloride
Purity: 99%
CAS No.: 590-46-5
Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl
Formula Weight: 153.61
Melting Point: ca 240° dec.
Beilstein Reference: 3916181
Merck Reference: 14,1179
MDL No.: MFCD00011903
Vzorec:
C₅H₁₂ClNO₂ Mw: 153.61 g/mol Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011903 Číslo CAS: 590-46-5 EINECS: 209-683-1 |