Tlačiť
Betaine hydrochloride 99
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16122.0B A16122.30
A16122.0BEA 138.99 EUR
A16122.0B A16122.30
Betaine hydrochloride 99
Betaine hydrochloride
Purity: 99% CAS No.: 590-46-5 Molecular Formula: (CH3)3NCH2CO2.HCl Formula Weight: 153.61 Melting Point: ca 240° dec. Beilstein Reference: 3916181 Merck Reference: 14,1179 MDL No.: MFCD00011903
Vzorec: C₅H₁₂ClNO₂
Mw: 153.61 g/mol
Teplota tavenia: ∼ 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011903
Číslo CAS: 590-46-5
EINECS: 209-683-1