Tlačiť
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
171506-1L 171506-250ML
SIAL171506-1LEA 182.51 EUR
SIAL171506-1L SIAL171506-250ML
4-Hydroxybenzenesulphonic acid 65% vodný roztok, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxybenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₆O₄S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673723
Číslo CAS: 98-67-9
EINECS: 202-691-6
OSN: 1803
ADR: 8,II