Tlačiť
Cinnamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3-Phenyl-2-propenoyl chloride, Cinnamic acid chloride
C81101-100G C81101-500G C81101-5G
SIALC81101-100GEA 65.29 EUR
SIALC81101-100G SIALC81101-500G SIALC81101-5G
Cinnamoyl chloride, Sigma-Aldrich®
Cinnamoyl chloride
Vzorec: C₉H₇ClO
Mw: 166.6043 g/mol
Číslo MDL: MFCD00000732
Číslo CAS: 102-92-1
EINECS: 203-065-5