Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
Poly(ethylene glycol) dimethyl ether Mn 250
Stabilizácia:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
M-Clarity™ quality level = MQ200
445886-250ML
445886-50ML
SIAL445886-250MLEA
326.51
EUR
SIAL445886-250ML
SIAL445886-50ML
Polyethylene glycol dimethylether, M.W. 500 stabilised, Sigma-Aldrich®
Polyethylenglycoldimethylether
Vzorec:
H₃C(OCH₂CH₂)nOCH₃ |
Číslo MDL:
MFCD00147972 Číslo CAS: 24991-55-7 |