3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-methoxybenzene
H26116.MD
H26116.03
H26116.MDEA
60.17
EUR
H26116.MD
H26116.03
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥98%
3-Fluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 98%
CAS No.: 331-61-3
Molecular Formula: C8H8BrFO
Formula Weight: 219.05
Odour: Pungent
Melting Point: 44-46°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00671768
Vzorec:
C₈H₈BrFO Teplota tavenia: 44…46 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00671768 Číslo CAS: 331-61-3 OSN: 3261 ADR: 8,II |