3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
H26526.03
H26526.06
H26526.03EA
122.97
EUR
H26526.03
H26526.06
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide ≥97%
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl bromide
Purity: 97%
CAS No.: 706786-42-7
Molecular Formula: C8H7BrF2O
Formula Weight: 237.04
Melting Point: 39-42°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD04115916
Vzorec:
C₈H₇BrF₂O Mw: 237.04 g/mol Teplota tavenia: 39…42 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD04115916 Číslo CAS: 706786-42-7 OSN: 3261 ADR: 8 II |