Tlačiť
Kyselina sírová 95 - 98% 95-98 ACS
Dodávateľ: VWR Chemicals
Nebezpečí
0499-100MLEA 90.53 EUR
0499-100ML 0499-500ML
Kyselina sírová 95 - 98% 95-98 ACS
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: ∼335 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 1830
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Ammonium <0.0002%
Arsenic ≤0.01 ppm
Chloride ≤0.00002%
Colour (APHA) ≤10
Heavy Metals (as Pb) ≤0.0001%
Iron ≤0.00002%
Mercury ≤5 ppb
Nitrate ≤0.00005%
Purity 95 – 98%
Residue on Ignition ≤0.0005%
Substances Reducing Permanganate ≤0.0002%