Tlačiť
Dialysis tubing Spectra/Por® 5
Dodávateľ: SPECTRUM CHROMATOGRAPHY
132754 132757 132757T
734-0697EA 472.66 EUR
734-0697 734-0698 734-2647
Dialysis tubing Spectra/Por® 5
Hadičky Hadičky dializační
MWCO 12 - 14 kD, regenerated cellulose
  • Transparent and flexible
Supplied dry, preservative: glycerol