Tlačiť
Písek, crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Dodávateľ: GERBER FUNKE
Synonymá: Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460 5461 5462 5464
GERB5460EA 13.86 EUR
GERB5460 GERB5461 GERB5462 GERB5464
Písek, crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Písek
Crystalline, calcined quality.
Vzorec: SiO₂
Mw: 60.08
Teplota tavenia: 1700
Hustota: 2.6
Číslo MDL: MFCD02100519
Číslo CAS: 7631-86-9