Písek, crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Dodávateľ: GERBER FUNKE
Synonymá:
Silicium dioxide, Silicium (IV) oxide, Silicon dioxide
5460
5461
5462
5464
GERB5460EA
13.86
EUR
GERB5460
GERB5461
GERB5462
GERB5464
Písek, crystalline 0,1-0,5 mm, washed, calcinated
Písek
Crystalline, calcined quality.
Vzorec:
SiO₂ Mw: 60.08 Teplota tavenia: 1700 Hustota: 2.6 |
Číslo MDL:
MFCD02100519 Číslo CAS: 7631-86-9 |