Tlačiť
Tetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T8032-10MG T8032-20MG
SIALT8032-10MGEA 46.93 EUR
SIALT8032-10MG SIALT8032-20MG
Tetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Tetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078142
Číslo CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8