Tlačiť
Tetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
T3383-25G T3383-100G
SIALT3383-25GEA 94.26 EUR
SIALT3383-25G SIALT3383-100G
Tetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Tetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078142
Číslo CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8