Tlačiť
Tetracycline hydrochloride 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B21408.14 B21408.22
B21408.14EA 64.18 EUR
B21408.14 B21408.22
Tetracycline hydrochloride 96%
Tetracycline hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 64-75-5 Molecular Formula: C22H24N2O8.HCl Formula Weight: 480.91 Melting Point: 220-223° Merck Reference: 14,9196 Optical Rotation: -247° (c=1, 0.1M HCl) MDL No.: MFCD00078142
Can induce apoptosis in osteoclasts
Vzorec: C₂₂H₂₅ClN₂O₈
Teplota tavenia: 220…223 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00078142
Číslo CAS: 64-75-5
EINECS: 200-593-8
Merck Index: 14,9196