Tlačiť
Chlortetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
26430-100G 26430-25G 26430-5G
SIAL26430-100GEA 621.74 EUR
SIAL26430-100G SIAL26430-25G SIAL26430-5G
Chlortetracycline hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Chlortetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD26142699
Číslo CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7