Tlačiť
Chlortetracycline hydrochloride can be used as secondary standard
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Chlortetracycline HCI, Aureomycin, 7-Chlorotetracycline hydrochloride, (4S,4aS,5aS,6S,12aS)-7-Chloro-4-(dimethylamino)-3,6,10,12,12a-pentahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydrotetracene-2-carboxamide hydrochloride
268245000 268240025
ACRO268245000EA 100.14 EUR
ACRO268245000 ACRO268240025
Chlortetracycline hydrochloride can be used as secondary standard
Chlortetracycline hydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₃ClN₂O₈·HCl
Mw: 515.34 g/mol
Teplota tavenia: 220 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00082440
Číslo CAS: 64-72-2
EINECS: 200-591-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Purity ≥80 % (as is, calculated)