Tlačiť
Cyclopentyl isocyanide 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
372090010 372090050
ACRO372090010EA 241.88 EUR
ACRO372090010 ACRO372090050
Cyclopentyl isocyanide 96%
Cyclopentyl isocyanide
Vzorec: C₆H₉N
Teplota varu: 40 °C (11hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD02664624
Číslo CAS: 68498-54-4
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4390 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %