Tlačiť
Cyclohexyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
133302-1G 133302-5G
SIAL133302-1GEA 58.56 EUR
SIAL133302-1G SIAL133302-5G
Cyclohexyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Cyclohexyl isocyanide
Vzorec: C₇H₁₁N
Číslo MDL: MFCD00003839
Číslo CAS: 931-53-3
EINECS: 213-238-7
OSN: 2929
ADR: 6.1,II