Tlačiť
tert-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: t-Butylisocyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
260630-1G 260630-5G
SIAL260630-1GEA 66.99 EUR
SIAL260630-1G SIAL260630-5G
tert-Butyl isocyanide, Sigma-Aldrich®
tert-Butyl isocyanide
Vzorec: C₅H₉N
Číslo MDL: MFCD00000002
Číslo CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
OSN: 1992
ADR: 3,II