Tlačiť
tert-Butyl isocyanide ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L19747.03 L19747.06
L19747.03EA 59.77 EUR
L19747.03 L19747.06
tert-Butyl isocyanide ≥98%
tert-Butyl isocyanide
Purity: 98% CAS No.: 7188-38-7 Molecular Formula: C5H9N Formula Weight: 83.13 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: -2°(28°F) Refractive Index: 1.3755 Odour: Stench Boiling Point: 90-92° Beilstein Reference: 1903156 UN No.: 1992 MDL No.: MFCD00000002
Vzorec: C₅H₉N
Teplota varu: 90…92 °C
Hustota: 0,735
Teplota vzplanutia: –2 °C (28 °F)
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00000002
Číslo CAS: 7188-38-7
EINECS: 230-553-5
OSN: 1992
ADR: 3,II