Tlačiť
Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Kanamycin A, Kanamycin Monosulphate, (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(Aminomethyl)-6-(((1R,2R,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-2-hydroxycyclohexyl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol sulphate
M-Clarity™ quality level = MQ300
K1637-1G K1637-25G K1637-5G
SIALK1637-1GEA 188.53 EUR
SIALK1637-1G SIALK1637-25G SIALK1637-5G
Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Vzorec: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Mw: 582.6 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070253
Číslo CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9