Tlačiť
Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
60615-25G 60615-5G
SIAL60615-25GEA 911.35 EUR
SIAL60615-25G SIAL60615-5G
Kanamycin sulphate, Sigma-Aldrich®
Kanamycin sulphate
Vzorec: C₁₈H₃₈N₄O₁₅S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070253
Číslo CAS: 25389-94-0
EINECS: 246-933-9