Tlačiť
Hygromycin B (from Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
H7772-100MG H7772-1G H7772-250MG H7772-50MG
SIALH7772-100MGEA 269.15 EUR
SIALH7772-100MG SIALH7772-1G SIALH7772-250MG SIALH7772-50MG
Hygromycin B (from Streptomyces hygroscopicus), Sigma-Aldrich®
Hygromycin B
Vzorec: C₂₀H₃₇N₃O₁₃
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06795479
Číslo CAS: 31282-04-9
EINECS: 250-545-5
OSN: 3462
ADR: 6.1,I