Tlačiť
Ampicillin sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A0166-100G A0166-25G A0166-5G
SIALA0166-100GEA 3564.38 EUR
SIALA0166-100G SIALA0166-25G SIALA0166-5G
Ampicillin sodium salt, Sigma-Aldrich®
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064313
Číslo CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1