Tlačiť
Ampicillin sodium salt
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonymá: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A6352.0025 A6352.0250
A6352.0025EA 161.83 EUR
A6352.0025 A6352.0250
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Mw: 371.39 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064313
Číslo CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1