Tlačiť
Ampicillin sodium salt 91,0-102,0, BioChemica®
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Nebezpečí
Synonymá: D(-)-α-Aminobenzylpenicillin Sodium Salt, Ampicillin Na, Ampicillin sodium salt, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin sodium salt Ampicillin sodium salt
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
A0839.0010EA 48.07 EUR
A0839.0010 A0839.0025 A0839.0100
Ampicillin sodium salt 91,0-102,0, BioChemica®
Ampicillin sodium salt
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Mw: 371.39 g/mol
Teplota tavenia: 212…215 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064313
Číslo CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay (HPLC) 91.0 - 102.0 %
α20°C/D; 0.2 %, H2O +258° - +287°
pH (10 %; H2O; 20°C) 8.0 - 10.0
Heavy metals max. 0.002 %
Water (K.F.) max. 2 %