Tlačiť
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 6-Bromo-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine, 6-Bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine
B25625.06 B25625.14
B25625.06EA 143.2 EUR
B25625.06 B25625.14
6-Bromo-1,4-benzodioxane ≥98%
6-Bromo-1,4-benzodioxane
Purity: 98% CAS No.: 52287-51-1 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Boiling Point: 259-260° Beilstein Reference: 6223 MDL No.: MFCD00040750
Vzorec: C₈H₇BrO₂
Teplota varu: 259…260 °C
Hustota: 1,598
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040750
Číslo CAS: 52287-51-1
EINECS: 257-817-2