Tlačiť
Cavity slides
Dodávateľ: MARIENFELD
1320000 1320202 1320002 1320102
631-9475EA 22.51 EUR
631-9475 630-1613 630-1611 630-1612
Cavity slides
Sklíčka mikroskopická a krycí Cavity Slides
Soda-lime glass of hydrolytic class 3 cavity slides.
Carefully ground and polished for in vitro diagnostic (IVD) applications.
Certifikácie: IVD 98/79/EC