Tlačiť
VWR®, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8,0 for biotechnology
Dodávateľ: VWR Chemicals
E112-100MLEA 69.3 EUR
E112-100ML E112-500ML
VWR®, TE (Tris-EDTA) buffer, pH 8,0 for biotechnology
Pufry Pufry klonovací
Ready to use Tris-EDTA buffer.
  • Composition: 10 mM Tris, 1 mM EDTA
  • pH 8,0