Tlačiť
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: S-Methylisothiourea sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea sulphate, S-Methylthiouronium sulphate, 2-Methyl-2-thiopseudourea hemisulphate
127891000 127895000
ACRO127891000EA 42.46 EUR
ACRO127891000 ACRO127895000
S-Methylisothiouronium sulphate 98%
S-Methylisothiouronium sulphate
Vzorec: C₄H₁₂N₄S₂·H₂SO₄
Mw: 278.38 g/mol
Teplota tavenia: 240…241 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013055
Číslo CAS: 867-44-7
EINECS: 212-759-7
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %