Tlačiť
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
678333-1G 678333-5G
SIAL678333-1GEA 101.08 EUR
SIAL678333-1G SIAL678333-5G
2-(Tributylstannyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Tributylstannyl)pyridine
Vzorec: C₁₇H₃₁NSn
Číslo MDL: MFCD00052052
Číslo CAS: 17997-47-6
OSN: 2788
ADR: 6.1,III