Tlačiť
2-(Tributylstannyl)pyridine tech. 80%, Technical Grade
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
B24911.03 B24911.06 B24911.14
B24911.03EA 63.38 EUR
B24911.03 B24911.06 B24911.14
2-(Tributylstannyl)pyridine tech. 80%, Technical Grade
2-(Tributylstannyl)pyridine
Purity: 80% CAS No.: 17997-47-6 Molecular Formula: C17H31NSn Formula Weight: 368.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Refractive Index: 1.5130 Boiling Point: 130-132°/0.8mm Beilstein Reference: 479329 UN No.: 2788 MDL No.: MFCD00052052
Vzorec: C₁₇H₃₁NSn
Teplota varu: 130…132 °C (0,8 mmHg)
Hustota: 1,15
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00052052
Číslo CAS: 17997-47-6
OSN: 2788
ADR: 6.1,III